水样取样瓶,无菌
供应商: VWR
VWR®
VWRI331-3408EA 0 CNY
VWRI331-3408 VWRI331-0070 VWRI331-0063 VWRI331-0064 VWRI331-0054 VWRI331-3411
水样取样瓶,无菌
水取样瓶
HDPE.
  • 剂量符合标准 ISO 5667-3/ISO 19458
  • 粉末硫代硫酸钠
  • 红色防揭螺旋盖保证瓶子使用前的无菌状态
  • 货架期长达2年
该瓶未添加或添加了硫代硫酸钠,硫代硫酸钠可以抑制取样时存在于水里的氯、溴和臭氧的作用。方形或矩形瓶,存储更加高效。