瓶子,窄口,带螺旋盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI215-5671EA 0 CNY
VWRI215-5671 VWRI215-5672 VWRI215-5673 VWRI215-5674 VWRI215-5675
瓶子,窄口,带螺旋盖
塑料瓶
LDPE,琥珀色.
  • 琥珀色,可保护光敏液体
  • 防泄漏、坚固且功能多样
  • 上升刻度
非常适合于样品采集、存储和运输。
Caution: The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.