硝酸银 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) 在水溶液中
供应商: VWR Chemicals
VWRC85698.290EA
0
CNY
VWRC85698.290
PRLS85698.360
硝酸银 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) 在水溶液中
硝酸银
1 ml = 1 mg Cl
分子式:
AgNO₃ 分子量: 169,87 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003414 CAS号: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 |