硝酸银 0.25 mol/l (0.25 N) 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1078301
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC87924.290EA 0 CNY
VWRC87924.290
硝酸银 0.25 mol/l (0.25 N) 在水溶液中 Reag. Ph. Eur. 1078301
硝酸银
订购须知 Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
分子式: AgNO₃
分子量: 169,87 g/mol
密度: 1,033 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003414
CAS号: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN号: 3264
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
现在订购
产品技术规格
Performance test Passes test