PHCbi 80IC 大容量二氧化碳培养箱
供应商: PHC Corporation
PHCbi
SANYMCO-80ICL-PCEA 0 CNY
SANYMCO-80ICL-PC
PHCbi 80IC 大容量二氧化碳培养箱
培养箱 CO₂恒温器
MCO-80IC二氧化碳培养箱具有超大的内箱体积,均匀的温度分布,开关门后二氧化碳的快速恢复等特点,同时通过铜合金内箱和紫外灯的使用,有效地防止细胞培养中箱体内的
污染。更适合于大规模的细胞培养。
  • 用于大规模细胞培养
水平层状气流系统:
当样本放于培养箱内时,通过水平气流循环能维持箱内温度的均匀分布。并且流动的气体能穿过带孔的隔板,使得气体迅速充满整个箱体。
IR二氧化碳传感器:
培养箱的IR传感器和P.I.D控制系统即使在门多次打开的情况下也能够使二氧化碳在短时间内迅速恢复。
高效的培养环境:
独有的铜合金不锈钢材料具有铜的抗菌性及不锈钢的防腐蚀性。带有隔离装置的SafeCell UV紫外灯只对循环的气流和加湿盘中的水进行消毒,对培养的细胞完全没
有伤害。
湿度选择:
MCO-80IC培养箱可以选择设定标准或者高湿度模式,满足不同的需求。为了确保性能,减少维护,湿度加热器被安装在贮水器外壁,从而防止因水气导致的腐蚀和
水垢的产生。另外根据客户需要可选配一个20 L的二次贮水器,提供额外的水供应。
设计应用领域:
MCO-80IC培养箱是专为医院,研究和医药/生物科技工业进行大规模细胞培养而设计的产品。
高效的培养环境:
加强细胞培养环境的抗污能力,大大节省了清洁的时间,确保培养细胞不受影响。
适合大规模的培养:
适合大量样本的培养,并可与大规模细胞培养系统一起使用