水 Reag. Ph. Eur. 1095500
供应商: VWR Chemicals
VWRC87957.360EA
0
CNY
VWRC87957.360
水 Reag. Ph. Eur. 1095500
水
订购须知 Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
分子式:
H₂O 分子量: 18,02 g/mol 沸点: 100 °C (1013 hPa) 溶点: 0 °C 密度: 1 g/cm³ (4 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011332 CAS号: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |