氢氧化钠 0.714 mol/l (0.714 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC30028.400EA 0 CNY
VWRC30028.400
氢氧化钠 0.714 mol/l (0.714 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
密度: 1,030 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C;actual value 0,2 % accuracy) 0,7125 - 0,7155 mol/l
NIST traceable Confirmed