醌氢醌 ≥97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氢醌:苯醌 1:1 络合物
ALFAA16681.22EA 0 CNY
ALFAA16681.22 ALFAA16681.14
醌氢醌 ≥97%
醌氢醌
分子式: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
分子量: 218,21 g/mol
溶点: 168…171 °C
密度: 1,400
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010310
CAS号: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08148