Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA74014-32-ITEA 0 CNY
MFLA74014-32-IT MFLA74014-12-UK MFLA74014-02-DK MFLA74014-32-AU MFLA74014-22-IN MFLA74014-42-USS MFLA74014-32-EU MFLA74014-22-IL MFLA74014-22-IT MFLA74014-12-DK MFLA74014-02-UK MFLA74014-22 MFLA74014-32-IL MFLA74014-22-AU MFLA74014-32-IN MFLA74014-62 MFLA74014-22-EU MFLA74014-52-USS MFLA74014-62-AU MFLA74014-72-CH MFLA74014-02-CH MFLA74014-52-IN MFLA74014-02-USS MFLA74014-62-USS MFLA74014-42-UK MFLA74014-62-EU MFLA74014-52-IT MFLA74014-02-USN MFLA74014-32-USS MFLA74014-62-IT MFLA74014-52-EU MFLA74014-42-IN MFLA74014-42-IL MFLA74014-62-IN MFLA74014-52-AU MFLA74014-52-UK MFLA74014-62-IL MFLA74014-12-CH MFLA74014-42-IT MFLA74014-42-EU MFLA74014-72-DK MFLA74014-12 MFLA74014-62-UK MFLA74014-42-AU MFLA74014-52-IL MFLA74014-52 MFLA74014-52-DK MFLA74014-22-CH MFLA74014-62-DK MFLA74014-72-UK MFLA74014-12-USS MFLA74014-72-EU MFLA74014-42-DK MFLA74014-72-IT MFLA74014-02 MFLA74014-22-USS MFLA74014-32-CH MFLA74014-72-IL MFLA74014-42 MFLA74014-72-IN MFLA74014-02-IN MFLA74014-52-CH MFLA74014-12-AU MFLA74014-02-IL MFLA74014-32-DK MFLA74014-22-DK MFLA74014-12-IT MFLA74014-32-UK MFLA74014-72-AU MFLA74014-42-CH MFLA74014-62-CH MFLA74014-12-EU MFLA74014-02-AU MFLA74014-12-IL MFLA74014-12-IN MFLA74014-72-USS MFLA74014-22-UK MFLA74014-32 MFLA74014-02-IT MFLA74014-02-EU MFLA74014-72
Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Gear Pumps
可订购全套驱动器和泵头系统。
  • 图形 LCD 可显示四种运行模式
  • 符合 IP33 等级,可确保防喷溅和防尘性能
  • 系统可与 Micropump® A 卡口泵头组合使用,实现无脉冲流动
  • 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制
校准、复制和分配功能可提供精确、无脉冲的批次定量和分配。可连续检查泵的性能。可根据泵头尺寸检索排量值和流量值。
可通过直观的多语言 LCD 前面板或用于免手持开/关控制的可选脚踏开关 07523-92 对这些精密系统进行轻松操作。IP33 防护等级外壳可保护内部组件免受损坏。
维修套件 07144-42 和 74012-52 包括:齿轮、吸入块、轴密封件和弹簧
维修套件 74012-22 包括:齿轮、套管和密封件。
Delivery information: 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。