Masterflex® Ismatec® Reglo 独立通道控制 (ICC) 蠕动泵,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA78001-82-INEA 0 CNY
MFLA78001-82-IN MFLA78001-72-UK MFLA78001-80-CH MFLA78001-82 MFLA78001-78-CH MFLA78001-80 MFLA78001-82-IL MFLA78001-72-USS MFLA78001-80-USS MFLA78001-62-UK MFLA78001-72-DK MFLA78001-82-AU MFLA78001-82-USS MFLA78001-82-EU MFLA78001-62-DK MFLA78001-82-IT MFLA78001-62-IT MFLA78001-58-CH MFLA78001-82-DK MFLA78001-58-USS MFLA78001-72-AU MFLA78001-62-EU MFLA78001-58 MFLA78001-72-EU MFLA78001-62-AU MFLA78001-72-IT MFLA78001-70-CH MFLA78001-72-IN MFLA78001-82-UK MFLA78001-72-IL MFLA78001-68-CH MFLA78001-62-IL MFLA78001-62-IN MFLA78001-62-USS MFLA78001-60-CH MFLA78001-82-CH MFLA78001-70-UK MFLA78001-80-IL MFLA78001-62 MFLA78001-58-DK MFLA78001-60 MFLA78001-80-IN MFLA78001-78-IN MFLA78001-68-UK MFLA78001-78-IL MFLA78001-78-USS MFLA78001-68 MFLA78001-80-UK MFLA78001-78-IT MFLA78001-70-DK MFLA78001-60-UK MFLA78001-58-UK MFLA78001-80-AU MFLA78001-78-EU MFLA78001-68-DK MFLA78001-60-USS MFLA78001-80-EU MFLA78001-78-AU MFLA78001-80-IT MFLA78001-68-USS MFLA78001-60-DK MFLA78001-72 MFLA78001-70-USS MFLA78001-58-IN MFLA78001-70 MFLA78001-70-AU MFLA78001-60-IT MFLA78001-68-EU MFLA78001-58-IL MFLA78001-70-EU MFLA78001-68-AU MFLA78001-60-EU MFLA78001-78 MFLA78001-58-EU MFLA78001-70-IT MFLA78001-78-DK MFLA78001-60-AU MFLA78001-58-IT MFLA78001-70-IN MFLA78001-68-IL MFLA78001-70-IL MFLA78001-72-CH MFLA78001-78-UK MFLA78001-58-AU MFLA78001-68-IN MFLA78001-68-IT MFLA78001-62-CH MFLA78001-60-IL MFLA78001-60-IN MFLA78001-80-DK
Masterflex® Ismatec® Reglo 独立通道控制 (ICC) 蠕动泵,Avantor®
蠕动泵
可通过键盘或个人电脑独立控制每个通道的流量和方向。
  • 提供每个通道双向流量的灵活性
  • 用于快速连接的 USB 接口
  • 易于使用的管线盒可实现快速更换
  • 通过 USB 实现完全控制;通过 RS-232 传输命令
这些多通道蠕动泵使您能够通过直观键盘或计算机控制每个通道的流量和方向 — 凭借一台精巧装置,极大扩展您的台面泵送能力!这种蠕动泵可在每个通道中产生双向流量,既可进行连续泵送,也可进行精确分配,最大流量为 35 mL/min。此外,独立通道校准功能可最大限度减小管间差异,校准精度更高。
订购适合您的应用需求的三卡口式管尺寸和材质(另售)。库存 100 多种选件 — 如需查看最常用的尺寸和材质,请单击下面的“配件”!