Masterflex® DB9电缆组件,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA22050-54EA 0 CNY
MFLA22050-54
Masterflex® DB9电缆组件,Avantor®
电缆
Optimize performance of your Masterflex® pump.
  • Suitable for use with Masterflex® L/S® drives with a 9-pin connector
9 针接口电缆组件与带 9 针接头的 Masterflex L/S 驱动器配合使用,其中包括 07550- 和 07551- 系列可兼容计算机驱动器。电缆长度为 6 ft (1.8 m)。