数字式气体质量流量计
供应商: Aalborg
MFLB33400-19EA 0 CNY
MFLB33400-19 MFLB33400-57 MFLB33403-06 MFLB33401-25 MFLB33400-14 MFLB33400-58 MFLB33403-03 MFLB33400-56 MFLB33400-17 MFLB33401-29 MFLB33400-18 MFLB33403-42 MFLB33400-53 MFLB33400-54 MFLB33403-44 MFLB33403-00 MFLB33400-24 MFLB33400-26 MFLB33400-27 MFLB33401-39 MFLB33403-18 MFLB33403-50 MFLB33400-20 MFLB33403-55 MFLB33401-09 MFLB33400-35 MFLB33401-03 MFLB33400-36 MFLB33400-33 MFLB33401-01 MFLB33403-69 MFLB33401-07 MFLB33401-08 MFLB33401-05 MFLB33403-29 MFLB33401-06 MFLB33401-00 MFLB33403-65 MFLB33403-80 MFLB33400-08 MFLB33400-09 MFLB33401-58 MFLB33400-46 MFLB33401-15 MFLB33400-03 MFLB33400-00 MFLB33400-01 MFLB33401-57 MFLB33403-36 MFLB33401-18 MFLB33400-06 MFLB33401-19 MFLB33400-07 MFLB33400-04 MFLB33400-05 MFLB33403-79 MFLB33400-42 MFLB33401-55 MFLB33403-77 MFLB33401-52
数字式气体质量流量计
流量计
可存储多达 10 种气体的校准数据。
  • 自诊断测试
  • 自动传感器零点偏移调节
这些数字式流量计代表了新一代质量流量技术。此类流量计配备一个精密微控制器和存储所有具体配件变量的非易失性存储器,采用多达 10 种不同的校准表和多达 32 种气体的换算系数,并支持包括用户自定义单位在内的多达 23 种体积流量或质量流量工程单位。这一特色允许针对多种气体对同一个仪表进行校准,同时保持针对每种气体的额定精度。此外,还允许使用用户自定义换算系数。通过数字接口命令,可将换算系数用于 10 种气体校准的任何一种。通过 RS-485 或 RS-232 对流量计进行远程编程。每个装置均配备带有一根 6 ft 3 芯计算机通信裸露电缆和一根用于连接电源的 3 ft 2 芯电缆的 15 针 D 型接头。可按以下说明获取流量计的额外电缆和电源。
流量计支持各种不同功能,包括:可编程流量积算仪、流量高位和低位报警、自动零点调节、两个继电器输出、跳线可选 0 至 5 VDC 或 4 至 20 mA 模拟输出、状态 LED 诊断以及内部或用户特定 K 系数等。带可调背光的 LCD 可同时提供流量、累计和诊断等读数。通过数字 RS485 和 RS232 接口可访问相应内部数据,包括:流量、CPU 温度、自动调零、积算仪和报警设置、气体表、换算系数和工程单位选择、动态响应补偿以及线性化表调整。模拟接口提供用于流量读数的 0 至 5 VDC 或 4 至 20 mA 输出。自动调零功能要求的条件是,在调节过程中绝对不能有任何流量通过流量计。允许通过数字命令对当前自动调零值进行启动、读取或保存。
对于气体总体积,可通过将实际气体流速作为时间的函数进行积分计算得出。通过数字接口对气体流量高位和低位报警极限进行编程。可通过预设延迟间隔(0 至 3600 秒)指定报警动作,激活触点闭合(高位和低位报警使用不同触点)。闩锁模式控制功能可使每个继电器进行闩锁或遵循相应报警状态。
也可供应无 LCD 的价格更低的装置,用于冷却系统、半导体制造或气相色谱分析等行业的原始设备制造商 (OEM) 应用。还可供应具有 Profibus 工业通信能力的流量计。有关这些选项的更多信息,请联系我们的应用专家。
请注意,我们设计的这些质量流量计只适用于清洁气体。切勿尝试使用这些流量计测量液体流速。
Delivery information: 电源和通信电缆,RS-232(15 针),连接至 15 芯裸露端。(不随附插头)