流量控制夹 — 适用于Pure-Fit Tru 阀软管旋塞
供应商: PureFit
MFLA20002-00EA 0 CNY
MFLA20002-00
流量控制夹 — 适用于Pure-Fit Tru 阀软管旋塞
夹具 油管夹
可与已安装配件和系统一起轻松使用。
  • 在多周期和应用中可重复使用
有了Pure-Fit Tru 阀,您再也不必担心系统的耗时更新。蝴蝶型设计的阀能够轻松安装在现有的管线上;纯度有保障,因为阀在泵管外部活动,绝不会接触到工艺流体。该阀带有简单的螺纹手柄和刻度尺,阀能保证对流量的精确控制,可以写入验证方案。该阀还带锁定位置,可在SIP循环中使用。轻质硅硼酸盐玻璃强化尼龙结构可以减少因重量失衡而造成的管线压力,并且足够坚固可以承受高温高压或伽玛射线消毒。Pure-Fit Tru 阀可以适应任何外径约为0.700" (17.8 mm)的挠性管。