Masterflex® USB到DB9(M)RS-232系列转接器电缆,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA22050-58EA 0 CNY
MFLA22050-58
Masterflex® USB到DB9(M)RS-232系列转接器电缆,Avantor®
电缆
Optimize performance of your Masterflex® pump.
  • Connect your Masterflex® drive via DB9 (M) RS-232 connection to USB
使用此电缆通过 USB 端口连接 Masterflex 计算机兼容驱动器 07550 和 07551 系列与 PC。将来还可以连接其他配有 RS-232 串行接口的外围设备,包括平衡仪、打印机、扫描仪和 PDA。随附 2 ft 线缆和驱动程序软件。支持高达 12 Mbps 的数据传输速度;兼容 Windows® 2000 / XP / Vista / 7。