流量控制夹 — 软管旋塞,塑料
供应商: Scienceware
MFLA06833-10EA 0 CNY
MFLA06833-10
流量控制夹 — 软管旋塞,塑料
夹具 油管夹
Deliver accurate regulation or interruption of fluid flow.
  • Constructed of Delrin acetal
DELRIN®可抵制弱酸,碱和有机溶剂;可以控制外径尺寸最大为1/2英寸(13 毫米)挠性管的流量;在很多场合可以替代活塞;无需拆卸泵管即可安装;可进行高温高压消毒,Bel-Art。