乙酸乙烯基乙酯微径管
供应商: Thermoplastic
MFLA06492-03EA 0 CNY
MFLA06492-03
乙酸乙烯基乙酯微径管
胶管 Transfer Tubing
Biologically stable, nontoxic, and non-contaminating.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用范围:适用于生物试验。
特点:交联管具有生物稳定性、无毒性、无污染。
柔性 Micro-Line™ 管几乎具有 100% 弹性记忆效应 — 只需轻微加热,即可恢复原来的形状。抗张强度为 2700 psi;硬度计硬度为肖氏硬度 A 90。半透明。
认证:树脂符合 USP 23 VI 类要求和国家药典 14 卷规范。
温度范围:-29° 到 180°F(-34 到 82°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷、γ-射线照射或干热灭菌。