Masterflex® 耐用性涡轮流量计/积算仪,Avantor®
供应商: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLA05609-07EA 0 CNY
MFLA05609-07 MFLA05609-09 MFLA05609-03 MFLA05609-15 MFLA05609-05 MFLA05609-17 MFLA05609-11 MFLA05609-23 MFLA05609-13 MFLB05609-21 MFLB05609-01 MFLA05609-31 MFLB05609-35 MFLB05609-29 MFLB05609-19
Masterflex® 耐用性涡轮流量计/积算仪,Avantor®
流量计
大多数基本工业流量计应用的优秀之选。
  • 电池供电,消除对昂贵布线的需求
  • 卫生级装置是微型酿造和葡萄酒制作工艺的理想之选
  • 两个积算仪可以监测工艺或时段的特定容量
  • 外壳经过 NEMA 4 和 FM 认证,适用于 Class I、Division I 环境
此类耐用型内嵌式流量计/积算仪可显示流速和累计流量,以 GPM 或 LPM 表示。NEMA 外壳,适合在室内/室外多尘、较脏和潮湿环境中使用。设计小巧而坚固,非常适用于制造、中试厂房或质量控制区域。
所有流量计对一个范围进行线性测量,记录累积量以及可重调量。流量计出厂时均经过采水校准,但是能够储存在生产中确定的 2 个专用 K 系数。为了节省电力,流量计的六位数字显示屏在有流量时自动开启,在流量停止 4 分钟后自动关闭。
触液组件包括 316 不锈钢或铝外壳、PVDF 转子和支架、碳化物轴、316 不锈钢管夹和陶瓷轴承。内部部件方便更换,维护简单(如有需要,请联系 Cole-Parmer 应用部门)。
流量计使用 2 节锂电池。使用可选的远程安装套件(另行订购),可以远程安装流量计主体。按以下说明订购替换用电池组、输出模块和校准容器。
Delivery information: Includes two 3V lithium batteries.