数显型转盘混匀仪, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA521-2779EA 0 CNY
VWRA521-2779 VWRA521-2781 VWRA521-2780
数显型转盘混匀仪, VWR®
振荡器 旋转/ 摇摆式振荡器
数显转盘混匀仪是根据广大研发人员的用户体验而开发。其由免维护无刷直流电机组成,无需任何麻烦即可提供强大的性能。诸如间歇模式、用户可编程设置及其脉冲模式等功能可提供彻底的混合,而无需付出很大功夫。
  • 直流无刷电动机无噪声运行
  • 微处理器控制滚盘转速和时间设置,以及最后一次运行的记忆功能
  • 可调速度范围10至80 RPM与增量和精度准为+ / - 1 RPM
  • 1 - 99分钟定时范围设置和无限模式
  • 用户可编程-保存多达9个用户定义的程序
  • 可设置间隔2秒的顺时针和逆时针交替运动的脉冲模式,混合效果
  • 更好更彻底
  • 0 - 90度角度可调
  • 如果电源中断,在电源恢复后可以继续在剩余时间内继续运行
Certifications: IP保护等级: IP 21
订购须知 请根据应用需求选择合适的型号