迷你细胞均质器, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA432-0422EA 0 CNY
VWRA432-0422
迷你细胞均质器, VWR®
均质器 台式均质器
迷你细胞均质器带有一个特殊的马达。它是从细菌/酵母、植物组织和动物组织等样品中提取样品的理想均质器。
  • 适用于尺寸为3×2毫升螺帽均质管
  • 强大的马达-均质最具挑战性的样品
  • 产生的热量小,装载方便
  • 有效均匀化的可变循环间隔
  • 盖锁安全—打开盖时停止操作
  • 简易的用户界面与大数字显示
  • 小巧,提高工作空间效率
操作温度为4 到 45 ℃.