四轴滚瓶机
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1161EA 0 CNY
VWRA444-1161
四轴滚瓶机
振荡器 旋转/ 摇摆式振荡器
VWR®四轴滚瓶机提供温和的滚动,以实现样品的最佳混合。
  • 轻柔的滚动,以达到最佳搅拌效果
  • 30转/分钟固定速度,速度精度为±2 转/分钟
  • 连续/无限操作模式
  • 倾斜角±3度
  • 免工具拆卸/安装滚轴,便于清洗
  • 可调轴间距,以容纳不同直径的容器
  • 适用于血液样本和粘性物质的混合
  • 占地面积小,节省宝贵的桌上空间
  • 可在80%的湿度和40摄氏度下工作
  • 机体坚固,稳定运行
VWR®四轴滚瓶机可靠耐用,可多年免维护使用。该设备非常紧凑的设计与卓越的性能不会给日常使用带来麻烦。
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 21
订购须知 随货无配件