经济入门型顶置搅拌器 VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA441-0509EA 0 CNY
VWRA441-0509
经济入门型顶置搅拌器 VWR®
搅拌器 顶置式电子搅拌器
Junior系列顶置式搅拌器具有紧凑的外形,出色的性能和便利性。 各种内置的安全功能可确保无论如何都不会损害您的安全。 该仪器具有无刷直流电动机,可提供超静音的性能和维护,可将电机速度从50分钟提高到每分钟2200分钟。
  • 无刷直流电机,低噪音运行和长时间操作免维护
  • 微处理器控制,对于粘性和非粘性液体可达到持续地精准的转速
  • 搅拌粘度可达1000mPas或10L容积容量(水)
  • 转速可调,从50转到2200转/分
  • 过载安全切断保护
  • 即插即用设计,易用
Certifications: IP保护等级:IP42
Delivery information: 搅拌器随附搅拌桨(50×8×300mm)和带有凸台头夹的板架。