Elite顶置搅拌器, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA441-0514EA 0 CNY
VWRA441-0514 VWRA441-0512 VWRA441-0513
Elite顶置搅拌器, VWR®
搅拌器 顶置式电子搅拌器
Elite顶置式搅拌器具有智能设计和高性能组件,这些设备具有独特的功能,例如内置过载,过流和过热保护,断续功率模式和反向速度控制,甚至可以满足最苛刻的搅拌要求 。
  • 无刷直流电机安静运行和长时间免维护
  • 微处理器控制,对于粘性和非粘性液体可达到持续地精准的转速
  • 粘度可达70000 mPas和100L容量(水)
  • 转速可调,从50转到2000转/分
  • 顺/逆时针可逆混合运动
  • 大屏显示,所有参数一目了然,智能控制,可长时间不间断运行
  • 过载、过电流、超温安全切断保护
  • 精准控制速度变化
  • 丰富搅拌桨适用粘性液体或较小的容
一目了然的大屏数字显示器可以显示所有参数,并通过智能控制实现不间断运行。
Certifications: IP保护等级:IP42
订购须知 搅拌桨,板式基座支架和夹头必须单独订购