桌面型制冷和加热培养箱
供应商: VWR
VWR®
VWRA390-1354EA 0 CNY
VWRA390-1354
桌面型制冷和加热培养箱
培养箱 冷却式恒温器
该培养箱可提供稳定可靠的温度,并可以在从-15到+60°C的范围内进行温度控制。
  • -15至+60°C的数字温度控制
  • 占地面积小,仅需很小的工作台空间
  • 接受多种类型的最大容量为2L的烧瓶
  • 内部电源插座,用于安装小型摇床,混合仪器或其他仪器
培养箱配有内部电源插座,用于小型振荡器或混合器,可容纳高达2升的各种体积。该培养箱旨在提供高质量和精准的结果。
培养箱配有一个用于小型振动器或混合仪器的内部电源插座,可以容纳最大2L的容积。 该培养箱旨在提供精确的质量结果。
订购须知 无需配件