非灭菌安全护目镜
供应商: VWR
VWR®
VWRU75982-624EA 0 CNY
VWRU76017-944 VWRU75982-624 VWRU76017-902 VWRU75982-626
非灭菌安全护目镜
护目镜
经济型非灭菌安全护目镜通过PVC镜框周围的柔性支撑面来避免危险。
  • 可提供2种通风款式
  • 护目镜可适配大多数眼镜
  • 完全可调头带
  • 提供99.9%的紫外线防护
这些经济、轻便、灵活的面罩护目镜提供无与伦比的舒适度和保护
间接通风护目镜具有四个通风孔,以尽量减少护目镜产生雾气。间接通风口可防止化学品飞溅和冲击。
直接通风护目镜在护目镜上有通风孔,以提供最大气流并以减少护目镜产生雾气。直接通风款可保护使用者免受飞扬的颗粒的伤害。
它们可以戴在个人眼镜外面。护目镜边缘的宽支承面紧贴佩戴者的面部。防雾镜片涂层提供卓越的防雾保护。护目镜符合ANSI Z87的要求。
框架材质: PVC
Certifications: 符合ANSI Z87+ 1-2015标准