四氢呋喃 ≥99.0% stabilised, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
Synonyms: THF
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Management of Change (MOC) category = N
BAKRV530-01EA 0 CNY
BAKRV530-01
四氢呋喃 ≥99.0% stabilised, J.T.Baker®
四氢呋喃
分子式: C₄H₈O
分子量: 72,11 g/mol
沸点: 66 °C (1013 hPa)
溶点: –108,5 °C
密度: 0,888 g/cm³ (20 °C)
闪点: –21,5 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005356
CAS号: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN号: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99 %