四氢呋喃 ≥99.0% stabilised, J.T.Baker®
供应商: Avantor
|
Danger
|
Synonyms:
THF
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Management of Change (MOC) category = N
BAKRV530-01EA
0
CNY
BAKRV530-01
四氢呋喃 ≥99.0% stabilised, J.T.Baker®
四氢呋喃
分子式:
C₄H₈O 分子量: 72,11 g/mol 沸点: 66 °C (1013 hPa) 溶点: –108,5 °C 密度: 0,888 g/cm³ (20 °C) 闪点: –21,5 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005356 CAS号: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN号: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) | ≥99 % |