迷你涡旋混合仪, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1149EA 0 CNY
VWRA444-1149
迷你涡旋混合仪, VWR®
振荡器 涡流混合器
这款小型涡旋混合器有紧凑的外形兼具出色的性能和坚固的耐用性。其用途广泛,无刷直流电机和速度设定旋钮可在小体积内实现彻底,快速的混合。
  • 提供高达4500转/分钟的彻底混合&快速涡旋
  • 直流无刷电机 ,免维护寿命长
  • 轨道直径4.5mm
  • 智能和坚固的设计-即压即用
  • 坚固的结构,采用压铸铝基座,橡胶真空吸脚,工作平
  • 稳,噪音小
  • 内置平衡器,运行稳定
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 43