迷你涡旋混合仪, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA10153-688EA 0 CNY
VWRA10153-688
迷你涡旋混合仪, VWR®
振荡器 涡流混合器
VWR®迷你涡旋混合仪是实验室理想的涡旋混合仪
  • 紧凑时尚的设计
  • 触控激活,操作简单
  • 一年保修
  • 简单易用
简单的接触和按压,使其易于使用。
虽然混合器小巧紧凑可以节省台面空间,但这不影响它能提供每分钟3000转的强劲功率。