亚甲蓝 Reag. Ph. Eur., Supelco®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: Loeffler’s Methylene Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
MERC1.59270.0100EA 0 CNY
MERC1.59270.0100 MERC1.59270.0010
亚甲蓝 Reag. Ph. Eur., Supelco®
亚甲蓝
分子式: C₁₆H₁₈ClN₃S
分子量: 319,86 g/mol
溶点: 180 °C
密度: 1,757 g/cm³ (22 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150008
CAS号: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
现在订购
产品技术规格
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)