偏磷酸, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Metaphosphoric acid
VWRC291904AEA 0 CNY
VWRC291904A VWRC291903W
偏磷酸, GPR RECTAPUR®
偏磷酸
Containing approximately 40% HPO₃ and 60% NaPO₃
分子式: (HPO₃)n
分子量: 79,98 g/mol
沸点: 260 °C (1013 hPa)
溶点: 21 °C
密度: 2,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011351
CAS号: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN号: 3260
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm