邻联甲苯胺 solution 0,1% (w / v) 在2M盐酸中
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Ellms-Hauser
TCIAT0255-500MLEA 0 CNY
TCIAT0255-500ML
邻联甲苯胺 solution 0,1% (w / v) 在2M盐酸中
邻联甲苯胺
分子式: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
分子量: 212,29 g/mol
MDL编号: MFCD00014773
CAS号: 119-93-7
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Sensitiveness to pass test