乙缩醛 ≥99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 乙醛缩二乙醇乙缩醛1,1-二乙氧基乙烷
ALFAA13701.22EA 0 CNY
ALFAA13701.36 ALFAA13701.22
乙缩醛 ≥99%
乙缩醛
分子式: C₆H₁₄O₂
分子量: 118,18 g/mol
沸点: 101…102 °C
溶点: –100 °C
密度: 0,831
闪点: –21 °C (–6 °F)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009243
CAS号: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN号: 1088
ADR: 3,II
Merck Index: 14,38