二乙基二硫代氨基甲酸钠 ≥97% 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 铜锌灵二乙基二硫代氨基甲酸
VWRC83864.180EA 0 CNY
VWRC83864.180
二乙基二硫代氨基甲酸钠 ≥97% 分析试剂
二乙基二硫代氨基甲酸钠
分子式: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
分子量: 225,31 g/mol
溶点: 95…98,5 °C
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00150617
CAS号: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) 30.0 - 35.0 %
Suited for copper reagent Passes test