酚酞 1%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC8626.1000EA 0 CNY
VWRC8626.1000
酚酞 1%, TECHNICAL
酚酞
  • Transition range: pH 8,2-9,8
分子式: C₂₀H₁₄O₄
分子量: 318,33 g/mol
沸点: 82 °C (1013 hPa)
密度: 0,79 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005913
CAS号: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN号: 1219
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
现在订购
产品技术规格
Sensitivity Passes test