Solvent ASTM D235 Type 1 适用于通过ASTM方法测试石油产品
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC30694HCEA 0 CNY
VWRC30694HC VWRC306946X
Solvent ASTM D235 Type 1 适用于通过ASTM方法测试石油产品
Solvent ASTM D235 Type 1
White spirit (BSS 245) Type A 1976
沸点: 135…220 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 0,79 g/cm³ (20 °C)
闪点: 30 °C (closed cup)
UN号: 1300
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Density (15/4) 0.770 - 0.790