秋水仙素 ≥98%
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC278052WEA 0 CNY
VWRC278052W VWRC27805FM
秋水仙素 ≥98%
秋水仙素
分子式: C₂₂H₂₅NO₆
分子量: 399,44 g/mol
溶点: 154…156 °C
密度: 1,32 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00078484
CAS号: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN号: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98% (HPLC)
Identity (IR-spectrum) Passes test
Specific rotation (a 20/D; 1%; water) -250 to -220°C
Water (according to Karl Fischer) Max 2%