酚酞 1% 在乙醇中(50%) pH 指示剂
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC210893QEA 430 CNY
VWRC210893Q VWRC210894R
酚酞 1% 在乙醇中(50%) pH 指示剂
酚酞
  • 1% solution in 50% ethanol
  • Transition range: pH 8.2 to 9.8
分子式: C₂₀H₁₄O₄
分子量: 318,33 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005913
CAS号: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN号: 1170
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
现在订购
产品技术规格
Application test Passes test