DEC-QUAT® 100, 不含磷酸盐的季铵溶液
供应商: Veltek
VELTDQ100-03-8Z-EEA 0 CNY
VELTDQ100-03-8Z-E
DEC-QUAT® 100, 不含磷酸盐的季铵溶液
清洗剂 消毒剂
VAI® 制造了一款可一步完成操作且不含磷酸盐的季铵溶液,已完成 EPA 注册。该产品已通过重重测试,清洁与消毒效果极佳,更可有效杀灭霉菌与病毒。如按指示使用 DEC-QUAT 100,则其可在有机土壤(5% 血清)内作为广谱硬质表面消毒剂发挥效用。
  • 在易撕包装内均已对各无菌容器进行双层包装
  • ABCD 洁净室介入系统®内则采用四层包装
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 交付时配备各批次产品专属检验证书、辐照证书及无菌证书
  • 可通过我们使用便捷、可实现一步式操作且可立即使用的 SimpleMix 系统获取
  • 如按指示使用,可一步完成操作、并有效抑制多种病菌的灭菌剂可实现灭活*,同时可抑制霉、霉菌及其气味的滋长。
  • 符合 HIV、HBV 和 HCV 相关的 OSHA 血源性病原体标准
  • 200 ppm 活性浓度下,若未与食物接触的硬质无孔表面出现 5%血清污染,未与食物接触的杀菌剂可发挥效用
  • 非腐蚀性配方不会破坏或擦伤表面,不染色、也不会使表面出现钝化现象
  • 不含芳香剂或磷酸盐,不残留砂砾或皂垢
DEC-QUAT 100 建议用于制药、实验室动物、生物技术、医疗设备与健康保健行业。DECQUAT 100 的设计宗旨在于为正在受到清扫的区域进行有效清洁、除味与杀菌。其中,对正在接受处理的表面进行交叉污染灾害控制是其中的重中之重。
Packaging: 经过 0.2 微米级过滤,伽玛辐照过,双层包装,交付时带批次无菌证书。