VWR®, 珠磨均质机
供应商: VWR
VWR®
VWRI432-0367EA 0 CNY
VWRI432-0367
VWR®, 珠磨均质机
均质器 台式均质器
VWR®珠磨均质机是最新一代珠磨均质机。这种经济的系统专门设计用于最多16个样品的研磨,裂解和均质化。使用预装有各种裂解珠的样品管,VWR®珠磨机可剧烈均匀地摇晃试管,通常在不到40秒的时间内即可提供高效,一致的高产量和高质量均质化。
  • 可容纳16个样品(12×2 ml试管加4×7 ml试管,总共16个)
  • 运行时间:1秒到10分钟
  • 0.8至6 m / s
  • 最多99个程序
VWR®珠磨机可同时均质12×0.5 ml,4×1.5、12×2或4×7 ml样品。
VWR®珠磨机是从坚硬样品中释放DNA,RNA蛋白和酶同时保持分子完整性的理想解决方案。
运行之间不需要冷却时间,可以不间断地使用并获得高产出。该装置具有方便的前端装载设计,带有卡入式管架。
Delivery information: 驱动装置随附管架,用户手册和1年保修。VWR®一次性研磨珠管必须单独订购。