2-巯基乙醇 ≥99.0% (通过GC), LiChropur™ 衍生试剂, 用于HPLC, Supelco®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 2-羟基乙硫醇硫代乙二醇BMEβ-巯基乙醇
SUPL97622-10MLEA 0 CNY
SUPL97622-10X1ML SUPL97622-10ML SUPL97622-1ML
2-巯基乙醇 ≥99.0% (通过GC), LiChropur™ 衍生试剂, 用于HPLC, Supelco®
2-巯基乙醇
Suitable for derivatisation of amine groups.
分子式: HSCH₂CH₂OH
分子量: 78,14 g/mol
MDL编号: MFCD00004890
CAS号: 60-24-2
UN号: 2966
ADR: 6.1,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/25/27080025.jpg