Automated cell counter, ADAM-MC
供应商: NanoEnTek
ADAM™
NANOADAM-MCEA 0 CNY
NANOADAM-MC
Automated cell counter, ADAM-MC
细胞计数器 电子细胞计数器
ADAM自动细胞计数仪采用高灵敏度的荧光染料染色代替台盼蓝染色,结合LED光学和CCD检测技术,从而提高细胞分析的准确性和可靠性。并且ADAM自动细胞计数仪是一种集成荧光光学和图像分析软件的精密显微镜。样品用PI荧光染料染色,
通过插入DNA中,染色目标细胞核,自动拍摄荧光图像。该系统通过自动X-Y平台的移动拍摄22-60张荧光图像。拍摄的图像由系统内集成的图像分析软件进行处理。一旦将染色的样品滴到一次性计数板上,所有程序都将自动运行。
  • 光学放大倍率:4X
  • 检测细胞类型:All Mammalian cells, aggregated cells, T cells(CAR-T cells), stem cells
配置清单:自动细胞计数仪主机ADAM 1台,使用手册,连接线(连接电脑)1根,张(安装软件),数字键盘 1个,电源线 1根,保险丝 2个。