Eriochrome 铬氰蓝 RC | 铬花氰 R, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂 C.I. 43820
供应商: VWR Chemicals
VWRC86168.130EA 0 CNY
VWRC86168.130
Eriochrome 铬氰蓝 RC | 铬花氰 R, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂 C.I. 43820
Eriochrome 铬氰蓝 RC | 铬花氰 R
分子式: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012411
CAS号: 3564-18-9
EINECS: 222-641-7
现在订购
产品技术规格
Loss on drying (105°C) Max. 10,0 %
Absorption Max. (buffer pH 7.0) 434 --> 440 nm
Spec.absorptivity(Lm;0.02g/l;pH 7.0;dry) 130 --> 200