耐CO₂试管
供应商: VWR
VWR®
VWRU10852-304EA 0 CNY
VWRU10852-304
耐CO₂试管
管子 试验/取样管
耐CO₂试管可以保护用干冰运送的样品。
  • 密封,防漏的瓶盖可保持pH值稳定
耐CO2 运输试管可以防止干冰损坏您昂贵的分子和细胞溶液。耐CO2 试管由耐用,高质量的材料制成,并配有密封盖,能有效的防止CO2 的渗透,从而在使用干冰运输和储存时,保持样品的pH值稳定。