亚硝酸银 ≥99% (基于金属)
供应商: Thermo Scientific
Danger
ALFA11418.09EA 0 CNY
ALFA11418.18 ALFA11418.09
亚硝酸银 ≥99% (基于金属)
亚硝酸银
分子式: AgNO₂
分子量: 153,87 g/mol
溶点: 140 °C (dec.)
密度: 4,45
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003413
CAS号: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN号: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663