亚硝酸银 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO210690100EA 0 CNY
ACRO210690100 ACRO210690500
亚硝酸银 99%
亚硝酸银
分子式: AgNO₂
分子量: 153,87 g/mol
溶点: 140 °C
密度: 4,45 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003413
CAS号: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN号: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %