咪唑 ≥99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯甘恶啉
ALFAA10221.36EA 0 CNY
ALFAA10221.PG ALFAA10221.0E ALFAA10221.36 ALFAA10221.22 ABCRAB109053.0500
咪唑 ≥99%
咪唑
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
分子式: C₃H₄N₂
分子量: 68,08 g/mol
沸点: 256 °C
溶点: 88…92 °C
密度: 1,03
闪点: 145 °C (293 °F)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005183
CAS号: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN号: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4912
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg