氢氧化钙 ≥95%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC22641.460EA 0 CNY
VWRC22641.460
氢氧化钙 ≥95%, TECHNICAL
氢氧化钙
分子式: Ca(OH)₂
分子量: 74,09 g/mol
溶点: 550 °C
密度: 2,24 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010901
CAS号: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN号: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
现在订购
产品技术规格
Assay (at filling) Min. 95 %