酚酞, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC26237.231EA 0 CNY
VWRC26237.231
酚酞, GPR RECTAPUR®
酚酞
分子式: C₂₀H₁₄O₄
分子量: 318,33 g/mol
溶点: 258…262 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005913
CAS号: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 13,07325
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
现在订购
产品技术规格
Suited for pH indicator Passes test
Melting point 259 - 264 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in ethanol 96 % (1% W/V) Max. 50 ppm