酚酞 ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
MERC1.07233.0025EA 0 CNY
MERC1.07233.0100 MERC1.07233.0025 MERC1.07233.0500
酚酞 ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
酚酞
分子式: C₂₀H₁₄O₄
分子量: 318,33 g/mol
溶点: 258…262 °C
密度: 1,3 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005913
CAS号: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
现在订购
产品技术规格
Solubility 3.36 mg/l (20 °C)
Melting Point 263.7 °C
Molar Mass 318.32 g/mol
Bulk Density 350 - 450 kg/m3
Density 1.296 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.00001 Pa (50 °C)