4-乙基间苯二酚 ≥98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 4-乙基-1,3-二羟基苯
ALFAB21575.14EA 0 CNY
ALFAB21575.22 ALFAB21575.14 ALFAB21575.06
4-乙基间苯二酚 ≥98%
4-乙基间苯二酚
分子式: C₈H₁₀O₂
分子量: 138,17 g/mol
沸点: 283 °C (1013 hPa)
溶点: 95…98 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002283
CAS号: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1