3-溴苄醇 ≥99%
供应商: Thermo Scientific
ALFAA10929.14EA 0 CNY
ALFAA10929.06 ALFAA10929.14
3-溴苄醇 ≥99%
3-溴苄醇
分子式: C₇H₇BrO
分子量: 187,04 g/mol
沸点: 165 °C (16 mmHg)
密度: 1,560
闪点: >110 °C (230 °F)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004629
CAS号: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4